VWR International - page 2027
Tel: 902 222 897
Fax: 902 430 657
Email:
Web:
732.20
Ciencias de la vida
Electroforesis - Sistemas de gel vertical
Descripción
Env Referencia
Sistema "Dual Cool", DCX-700
1
744,00
Combs
Descripción
Env Referencia
Peine, PTFE, 0,75 mm, 1 muestra
1
32,80
Peine, PTFE, 1,0 mm, 1 pocillos
1
32,80
Peine, PTFE, 1,5 mm, 1 pocillos
1
32,80
Peine, PTFE, 0,75 mm, 10 pocillos
1
41,10
Peine, PTFE, 1,0 mm, 10 pocillos
1
41,10
Peine, PTFE, 1,5 mm, 10 pocillos
1
41,10
Peine, PTFE, 0,75 mm, 14 pocillos
1
41,10
Peine, PTFE, 1,0 mm, 14 pocillos
1
41,10
Peine, PTFE, 1,5 mm, 14 pocillos
1
41,10
Accesorios
Descripción
Env Referencia
Placa adaptadora para geles Lonza, 100×90 mm
1
30,00
Placa adaptadora para distintos geles
1
7,60
Juego espaciador Gel Wrap® 0,75 mm
1
21,50
Juego espaciador Gel Wrap® 1,0 mm
1
21,50
Juego espaciador Gel Wrap® 1,5 mm
1
21,50
Espaciador de Gel Wrap® 0,75 mm
1
8,70
Espaciador de Gel Wrap® 1,0 mm
1
8,70
Espaciador de Gel Wrap® 1,5 mm
1
8,70
Set de placas de vidrio Gel Wrap, 100×100 mm
1
27,00
Kit de montaje de geles, 0,75 mm
1 kit
165,00
Kit de montaje de geles, 1,0 mm
1 kit
165,00
Kit de montaje de geles, 1,5 mm
1 kit
165,00
Sistema de electroforesis de refrigeración dual, DCX-700
Sistemas verticales de electroforesis en minigel
C.B.S. Scientific
C.B.S. Scientific
Con este minisistema de electroforesis vertical se puede realizar electroforesis vertical y
Western Blotting con un mismo equipo. No se requieren módulos adicionales. El sistema
'Dual Cool“ se puede utilizar para 2 geles o 2 Blots simultáneamente, con idénticas
condiciones de temperatura. Para geles de 100×100 mm a 100×90 mm. Alternativamente se
pueden formar distintos geles con accesorios como peines, placas y
espaciadores Aplicaciones: SDS-PAGE, Western Blot y separación de ácidos nucleicos en
geles de acrilamida.
Sistemas para electroforesis de pequeños geles de poliacrilamida o agarosa disponibles en
cuatro modelos diferentes. Con el equipo para dos geles se pueden correr de forma
simultánea dos geles bajo las mismas condiciones.
• Doble capacidad y funcionalidad: electroforesis con 2 geles o electrotransferencia en una
misma unidad
• Soporte extraíble que facilita la carga y extracción de los geles o cassettes de transferencia
• Refrigeración opcional con bloques de refrigeración, que se pueden insertar en el equipo
• El ánodo y el cátodo codificados por color proporcionan seguridad adicional
• El tanque transparente permite supervisar el proceso
• Dos formatos de gel
• Formato pequeño que permite el análisis rápido de un número pequeño de muestras y la
reducción del consumo de los reactivos necesarios para la preparación del gel y de tampón
• Adecuado para la mayoría de los geles pre-cast del mercado
• Sellador(es) de silicona resistente que impide la fuga de buffer durante la electroforesis
• Sellador de silicona a prueba de fugas Gel Wrap® en el 'sandwich' de las placas de vidrio
para una polimerización rápida y sencilla de los geles
Dimensiones de gel (A×A): 100×80 mm o 113×100 mm
Información para pedidos:
Cada sistema incluye un reservorio para tampón inferior, una cubeta central que admite 2 geles o 2 casetes de
transferencia, tapa de seguridad con cables de alimentación incorporados, 2 casetes de transferencia con almohadillas de espuma, 2 bloques
de congelación y una placa maqueta (para correr los geles de uno en uno).
Información de suministro:
cada sistema incluye un juego de placas de vidrio, un juego de espaciadores GelWrap, un peine y cinco grapas
blancas. El sistema para dos geles - cámara de refrigeración con conexiones de circulación del material refrigerante, 2 juegos con placas de
vidrio, 2 juegos de espaciadores , Gel Wrap®, 2 peines, 10 grapas blancas. Ambos sistemas incluyen una tapa de seguridad con los
electrodos.
1...,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026 2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035,2036,2037,...2158
Powered by FlippingBook