VWR International - page 2026
Ciencias de la vida
Electroforesis - Sistemas de gel vertical
732.19
Modelo Aplicación
GM15
15 ml de volumen total para gradiente de sacarosa y cloruro de cesio.
GM50
50 ml de volumen total suficiente para formar hasta 5 geles de 1 mm de grosor de 10×10 cm o uno de 1 mm de grosor y 20×20 cm.
GM100 Volumen total de 100 ml para verter 10 geles de gradiente de 10 × 10 cm y 1 mm de grosor o dos de 20 × 20 cm y 1 mm de grosor.
GM500 500 ml de volumen total adecuado para formar hasta diez geles de gradiente de 1 mm de grosor y 20×20 cm
Descripción
Env Referencia
Sistema completo, kuroGEL Verti 2020Y-DGGE
1
1880,00
Descripción
Env Referencia
GM15
1
278,00
GM50
1
316,00
GM100
1
355,00
GM500
1
324,00
Peines
Descripción
Env Referencia
Peine, 1,0 mm, 24 muestra
1
18,20
Peine, 1,0 mm, 48 muestras
1
18,20
Formadores de gradiente
Accesorios
Descripción
Env Referencia
Módulo de migración de geles para kuroGEL Verti 2020 y 2020Y-DGGE
1
547,00
Set de espaciadores, 1 mm
2
13,00
Soporte de montaje para kuroGEL Verti 2020 y 2020Y-DGGE
1
230,00
Placa maqueta
1
10,60
Disponibles en cuatro tamaños diferentes para distintas aplicaciones, estos
mezcladores de gradientes son ideales para formar geles de gradiente de
poliacrilamida y gradientes de centrifugación con soluciones de sacarosa o cloruro de
cesio. Los mezcladores de gradientes se fabrican con absoluta precisión usando
plástico acrílico de alta calidad, e incorporan válvulas sin fugas que controlan la
mezcla entre el reservorio y la cámara de mezcla y el flujo de salida resultante.
Sistema de electroforesis en gel de gradiente desnaturalizante, kuroGEL
2020Y-DGGE
El sistema de electroforesis en gel de gradiente desnaturalizante (DGGE) kuroGEL
2020Y está diseñado para el uso por investigadores que estudian mutaciones y
polimorfismos de ADN críticos en la etiología de enfermedades y diversidad genética.
La versión DGGE, basada en el sistema kuroGEL 2020, está diseñada principalmente
para DGGE paralela, en la que la electroforesis y el gradiente desnaturalizante se
desarrollan en la misma dirección. El sistema kuroGEL 2020Y-DGGE tiene una
capacidad máxima de 96 muestras.
• La capacidad para 96 muestras, usando dos peines de 48 muestras, permite la
transferencia rápida y fácil de muestras desde microplacas estándar o bloques de
termociclador
• Las placas de vidrio de formato grande, 20,5×20 cm, permiten preparar geles en
gradiente con intervalos más amplios de concentración desnaturalizante,
maximizando la sensibilidad y la resolución
• Se incluye mezclador de gradiente de 100 ml para el uso con el módulo de migración de geles y base de montaje para hacer dos
geles de gradiente desnaturalizante de 1 mm en paralelo
• El calefactor de 400 W, controlado manualmente mediante una unidad de control de temperatura conectada a un sensor de calor
PT100, permite establecer la temperatura del gel en incrementos de 1 °C hasta una temperatura de fusión (Tm) predeterminada del
polimorfismo o mutación de ADN amplificado por PCR (hasta un máximo de 70 °C)
Gel An×Al: 165×175 mm
Unidad An×Pr×Al: 285×150×290 mm
Capacidad para muestras: 2×48
Volumen de tampón, cámara interior: 700 ml
Volumen de tampón, cámara exterior: 4.200 ml
Información de suministro:
Cada sistema incluye una unidad maxi-gel de placas gemelas con módulo de migración de geles;
cubeta de gel calentada con sensor de temperatura PT100 y termómetro; tapa; dos placas de vidrio planas de 20,5×20 cm, dos
placas de vidrio con muesca de 20,5×20 cm, cuatro espaciadores de 1 mm, 2 alineadores espaciadores y dos peines de un grosor de
1,0 mm para 24 muestras; base de montaje; 2 sellos de silicona; 1 placa falsa; más mezclador de gradiente GM 100 y unidad de
control de sensor de calor.
Existen otros peines y accesorios disponibles. Para obtener más información, consulte kuroGEL 2020 o su oficina local de VWR.
1...,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025 2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035,2036,...2158
Powered by FlippingBook