VWR International - page 2024
Ciencias de la vida
Electroforesis - Sistemas de gel vertical
732.17
Dimensiones cubeta, An × Pr × Al (mm)
190×130×150
Volumen de tampón (ml)
250
Capacidad
2 geles por serie
Tamaño del gel, An × L (mm)
100×100
Capacidad para muestras
20 por gel
Descripción
Env Referencia
Minisistema de PAGE, shiroGEL, completo
1
478,00
Descripción
para
Env Referencia
Tapa con cables de alto voltaje
Verti 1816K y Verti 1824K
1
357,00
Cables de alto voltaje
Verti 1816K y Verti 1824K
1 set
165,00
Levas, 4 piezas
Verti 1816K y Verti 1824K
4
82,40
Cámara de tampón superior
Verti 1816K y Verti 1824K
1
879,00
Juntas ranuradas, 2 piezas, para cámara de tampón superior
Verti 1816K y Verti 1824K
2
104,00
Barrera de tampón
Verti 1816K y Verti 1824K
1
93,40
pinza, 8 cm, 2 piezas
Verti 1816K y Verti 1824K
2
145,00
pinza, 16 cm, 2 piezas
Verti 1816K y Verti 1824K
2
145,00
Kit de pinzas y levas que incluye unidades de pinza de 16 cm (4
piezas) y levas (8 piezas)
Verti 1816K y Verti 1824K
1 kit
376,00
Intercambiador de calor
Verti 1816K y Verti 1824K
1
983,00
Cámara de tampón inferior para 1824K
Verti 1824K
1
983,00
Cámara de tampón inferior para 1824K
Verti 1816K
1
858,00
Placas de vidrio, regular, 18 x 8 cm
Verti 1816K y Verti 1824K
2
98,60
Placas de vidrio, baja fluorescencia, 18 x 8 cm
Verti 1816K y Verti 1824K
2
191,00
Placa divisoria de vidrio recortada, 18 x 8 cm
Verti 1816K y Verti 1824K
2
184,00
Placas de vidrio, regular, 18 x 16 cm
Verti 1816K y Verti 1824K
2
54,50
Placas de vidrio, baja fluorescencia, 18 x 16 cm
Verti 1816K y Verti 1824K
2
133,00
Placa divisoria de vidrio recortada, 18 x 16 cm
Verti 1816K y Verti 1824K
2
120,00
Placas de vidrio, regular, 18 x 24 cm
Verti 1824K
2
137,00
Placas de vidrio, baja fluorescencia, 18 x 24 cm
Verti 1824K
2
221,00
Placa divisoria de vidrio recortada, 18 x 24 cm
Verti 1824K
2
129,00
Espaciadores, 0,75 mm de grosor, 8 cm de longitud, 2 cm de ancho
Verti 1816K y Verti 1824K
2
59,70
Espaciadores, 1,0 mm de grosor, 8 cm de longitud, 2 cm de ancho
Verti 1816K y Verti 1824K
2
59,70
Espaciadores, 1,5 mm de grosor, 8 cm de longitud, 2 cm de ancho
Verti 1816K y Verti 1824K
2
59,70
Espaciadores, 0,75 mm de grosor, 16 cm de longitud, 2 cm de
ancho
Verti 1816K y Verti 1824K
2
66,20
Espaciadores, 1,0 mm de grosor, 16 cm de longitud, 2 cm de ancho
Verti 1816K y Verti 1824K
2
66,20
Espaciadores, 1,5 mm de grosor, 16 cm de longitud, 2 cm de ancho
Verti 1816K y Verti 1824K
2
66,20
Espaciadores, 0,75 mm de grosor, 24 cm de longitud, 2 cm de
ancho
Verti 1824K
2
77,90
Espaciadores, 1,0 mm de grosor, 24 cm de longitud, 2 cm de ancho
Verti 1824K
2
77,90
Espaciadores, 1,5 mm de grosor, 24 cm de longitud, 2 cm de ancho
Verti 1824K
2
77,90
Espaciadores, 1,0 mm de grosor, 16 cm de longitud, 1 cm de ancho
Verti 1816K y Verti 1824K
2
66,20
Espaciadores, 1,5 mm de grosor, 16 cm de longitud, 1 cm de ancho
Verti 1816K y Verti 1824K
2
66,20
Minisistemas de PAGE modulares verticales, shiroGEL
Sistema mini PAGE shiroGEL
El minisistema de PAGE vertical shiroGEL es modular, lo que permite realizar en la
misma cubeta una PAGE y una electrotransferencia simplemente cambiando los
insertos. El sistema tiene insertos para ambas aplicaciones y una cubeta de tampón
común en la que se desarrollan. Cada inserto tiene su propio conjunto de electrodos
que se conecta a la tapa de la cubeta. Por seguridad, los cables de alimentación
están conectados directamente a la tapa. Cuando se quita la tapa, la corriente del
sistema se desconecta. Los insertos tienen también una pequeña almohadilla que
ajusta en el lugar correspondiente de la tapa. Esto garantiza que la tapa esté siempre
bien colocada y ayuda a retirarla. La cubeta es una pieza moldeada para evitar que
se separe y que tenga fugas. Hay disponibles toda una serie de espaciadores, peines
y demás accesorios para personalizar el sistema. Todos los espaciadores y peines
tienen códigos de colores o están claramente etiquetados para indicar su grosor.
• Permite correr hasta cuatro geles simultáneamente
• Los geles se pueden montar y correr en el módulo PAGE
• Cubeta robusta y moldeada con tapa que ajusta en una sola posición
Información para pedidos:
sistema completo con cubeta de tampón, módulo PAGE, soporte de montaje, dos placas de vidrio recortado de
10×10 cm; dos placas de vidrio de 10×10 cm con espaciadores unidos y dos peines de 12 dientes de 1 mm de grosor.
Accesorios para kuroGEL Verti 1816K y 1824K
1...,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,...2158
Powered by FlippingBook