VWR International - page 2023
Tel: 902 222 897
Fax: 902 430 657
Email:
Web:
732.16
Ciencias de la vida
Electroforesis - Sistemas de gel vertical
Modelo
1816K
1824K
Tamaño de la placa de vidrio (An × Al) (mm)
180×160 or 180×80
180×240, 180×160, or 180×80
Humedad (%)
≤80
≤80
Requisitos de potencia máx.
1000 V, 500 mA, 50 W
1000 V, 500 mA, 50 W
Temperatura máx. (°C)
45
45
Espaciadores (mm)
0,75, 1,0, 1,5
0,75, 1,0, 1,5
Unidad, An × Pr × Al (mm)
320 × 140 × 290
320×140×370
Descripción
Env Referencia
Unidad de gel vertical doble refrigerada, kuroGEL Verti 1816K
1
1450,00
Descripción
Env Referencia
Unidad de gel vertical doble refrigerada, kuroGEL 1824K
1
2500,00
Descripción
Env Referencia
Peine, 10 pocillos, grosor de 0,75 mm, volumen de pocillo de 6,2 μl por 1 mm de profundidad
1
102,00
Peine, 10 pocillos, grosor de 1,0 mm, volumen de pocillo de 8,3 μl por 1 mm de profundidad
1
102,00
Peine, 10 pocillos, grosor de 1,5 mm, volumen de pocillo de 12,4 μl por 1 mm de profundidad
1
102,00
Peine, 12 pocillos, grosor de 0,75 mm, volumen de pocillo de 5,8 μl por 1 mm de profundidad
1
102,00
Peine, 12 pocillos, grosor de 1,0 mm, volumen de pocillo de 7,7 μl por 1 mm de profundidad
1
102,00
Peine, 12 pocillos, 1,5 mm de grosor, pocillos de 7,6 mm de ancho, volumen del pocillo de 11,5 µl por 1 mm de
profundidad
1
102,00
Peine, 15 pocillos, grosor de 0,75 mm, volumen de pocillo de 4,3 μl por 1 mm de profundidad
1
102,00
Peine, 15 pocillos, grosor de 1,0 mm, volumen de pocillo de 5,7 μl por 1 mm de profundidad
1
102,00
Peine, 15 pocillos, grosor de 1,5 mm, volumen de pocillo de 8,6 μl por 1 mm de profundidad
1
102,00
Peine, 20 pocillos, grosor de 0,75 mm, volumen de pocillo de 3,1 μl por 1 mm de profundidad
1
102,00
Peine, 20 pocillos, grosor de 1,0 mm, volumen de pocillo de 4,1 μl por 1 mm de profundidad
1
102,00
Peine, 20 pocillos, grosor de 1,5 mm, volumen de pocillo de 6,2 μl por 1 mm de profundidad
1
102,00
Peine, 28 pocillos, grosor de 0,75 mm, volumen de pocillo de 2,1 μl por 1 mm de profundidad
1
102,00
Peine, 28 pocillos, grosor de 1,0 mm, volumen de pocillo de 2,7 μl por 1 mm de profundidad
1
102,00
Peine, 28 pocillos, grosor de 1,5 mm, volumen de pocillo de 4,1 μl por cada mm de profundidad
1
102,00
Adjustable comb back 1, ajusta la profundidad del peine de 25 mm a 10 o 15 mm.
1
46,80
Peine preparativo de 1/1 pocillos, grosor de 0,75 mm
1
117,00
Peine preparativo de 1/1 pocillos, grosor de 1,0 mm
1
117,00
Peine preparativo de 1/1 pocillos, 1,5 mm de grosor
1
117,00
Peine preparativo de 1/2 pocillos, grosor de 0,75 mm
1
117,00
Peine preparativo de 1/2 pocillos, grosor de 1,0 mm
1
117,00
Peine preparativo de 1/2 pocillos, grosor de 1,5 mm
1
117,00
Sistemas de electroforesis vertical dobles refrigerados, kuroGEL Verti
1816K y 1824K
Las unidades duales refrigeradas kuroGEL Verti están disponibles en formato
estándar (18×16 cm) o alto (18×24 cm).
• Produce carriles rectos y nítidos, bandas bien definidas
• Posibilidad de correr hasta cuatro geles (máximo 112 muestras) a la vez en
idénticas condiciones
• Corre geles a temperatura uniforme de 1 a 45 °C
• Admite geles de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes y nativas y
electroforesis bidimensional
• Una amplia gama de accesorios permite ajustar la configuración del gel para
adecuarlo a las distintas necesidades
Información para pedidos:
sistema completo con cámaras de tampón inferior y superior, tapa de seguridad con cables de alto voltaje,
intercambiador de calor, placas de vidrio de 18×16 cm para Verti 1816K o 18×24 cm para Verti 1824K (6 unidades), unidades de pinza de
8 cm para Verti 1816K o 16 cm para Verti 1824K (4 unidades), levas (6 unidades), juntas ranuradas para cámara de tampón superior (2
unidades), soporte de montaje de gel doble con base de nivelación, nivel de burbuja, juntas laminadas para polimerizador (2 unidades),
barrera de tampón; plantilla de alineamiento; utensilio para separar las placas; sello para gel; peines de 15 pocillos de 1,5 mm de grosor (2
unidades) y espaciadores de 1,5 mm de grosor y 2 cm de ancho (4 unidades).
Unidades duales refrigeradas kuroGEL Verti 1816K
Adecuadas para placas de vidrio de 18×16 cm o 18×8 cm.
Unidades duales refrigeradas kuroGEL Verti 1824K
Tamaño máximo de placa de vidrio, 18×24 cm.
Peines para kuroGEL Verti 1816K y 1824K
1...,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022 2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,...2158
Powered by FlippingBook