VWR International - page 2022
Ciencias de la vida
Electroforesis - Sistemas de gel vertical
732.15
Modelo
kuroGEL Verti 2020
kuroGEL Verti 2020K
Volumen de tampón, depósito de gel (ml)
4200
4200
Volumen de tampón, cámara interna (ml)
700
700
Capacidad para muestras
2×48
2×48
Tamaño de gel, An × A (mm)
165×175
165×175
Dimensiones unidad An × Al × Pr (mm)
285×275×150
380×275×150
Tensión de servicio recomendada (V)
175 - 225
200 - 300
Salida de potencia, conectores (Ø mm)
4
4
Descripción
Env Referencia
kuroGel Verti 2020, no refrigerada, para dos geles de 20×20 cm
1
738,00
kuroGEL Verti 2020Y, no refrigerada, para dos geles de 20×20 cm, con soporte de montaje
1
882,00
kuroGel Verti 2020YK, refrigerada, para dos geles de 20×20 cm
1
1020,00
kuroGel Verti 2020YK, refrigerada, para dos geles de 20×20 cm, con soporte de montaje
1
1010,00
Descripción
Env Referencia
Peines para kuroGEL Verti 2020
Peine, 0,75 mm, 10 muestras
1
18,20
Peine, 0,75 mm, 24 muestras
1
18,20
Peine, 0,75 mm, 36 muestra
1
18,20
Peine, 0,75 mm, 48 muestras
1
18,20
Peine, 1,0 mm, 24 muestra
1
18,20
Peine, 1,0 mm, 36 muestras
1
18,20
Peine, 1,0 mm, 48 muestras
1
18,20
Peine, 1,5 mm, 10 muestras
1
18,20
Peine, 1,5 mm, 24 muestras
1
18,20
Peine, 1,5 mm, 36 muestras
1
18,20
Peine, 1,5 mm, 48 muestras
1
18,20
Peine, 2 mm, 10 muestras
1
18,20
Peine, 2 mm, 24 muestras
1
18,20
Peine, 2 mm, 36 muestras
1
18,20
Peine, 2 mm, 48 muestras
1
18,20
Accesorios para kuroGEL Verti 2020
Soporte de montaje para kuroGEL Verti 2020 y 2020Y-DGGE
1
230,00
Placa maqueta
1
10,60
Placa de vidrio, recortadas, paquete de 2
2
48,30
Placa de vidrio, lisas
2
30,50
Set de espaciadores, 1 mm
2
13,00
Set de espaciadores, 1,5 mm
2
13,10
Set de espaciadores, 2 mm
2
13,00
Set de espaciadores, 0,75 mm
2
13,10
Placas de cristal llanas con los espaciadores unidos de 0.75 mm, paquete de 2
2
40,50
Placas de cristal llanas con los espaciadores unidos de 1.0 mm, paquete de 2
2
40,30
Placas de cristal llanas con los espaciadores unidos de 1.5 mm, paquete de 2
2
40,50
Placas de cristal llanas con los espaciadores unidos de 2.0 mm, paquete de 2
2
40,30
kuroGEL Verti 2020, unidades duales de 20×20 cm
Las unidades kuroGEL Verti 2020 ofrece todas las ventajas de kuroGEL Verti 1010, pero con
un gel y capacidad de procesamiento de muestra mucho mayores. Un serpentín de
enfriamiento en las cubetas de electroforesis del sistema kuroGEL Verti 2020K permite
acelerar las separaciones aplicando un voltaje elevado sin que se vea afectada la resolución.
• Geles de gran formato para una mayor capacidad de muestra y separaciones más largas
• Alta resolución mantenida con una excelente capacidad de refrigeración
• Unos conectores auto-adhesivos evitan los derrames que normalmente se producen cuando
se desconecta el líquido de refrigeración
Información para pedidos:
sistema completo suministrado con 2 placas de vidrio lisas, 2 placas de vidrio cortadas, 1 placa maqueta, 2
juegos de espaciadores de 1,0 mm y 2 peines de 1,0 mm con 24 pocillos.
1...,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021 2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,...2158
Powered by FlippingBook