VWR International - page 2019
Tel: 902 222 897
Fax: 902 430 657
Email:
Web:
732.12
Ciencias de la vida
Electroforesis - Sistemas de gel horizontal
Descripción
Env Referencia
Sistema HTS sumergido, 260×140 mm
1
772,00
Sistema HTS sumergido, 260×260 mm
1
908,00
Sistema HTS sumergido, 260×400 mm
1
1020,00
Modelo
Owl A2
Owl A5
Tamaño del gel, An × L (mm)
200×250
200×250
Dimensiones unidad, An × L × Al (mm)
280×375×100
260×380×130
Volumen de tampón (ml)
2300
2000
Peines
Descripción
Env Referencia
Peines, PC, ajustables en altura 0,75 mm, 26 pocillos
1
58,20
Peines, PC, ajustables en altura 1,0 mm, 26 pocillos
1
58,20
Peines, PC, ajustables en altura 2,0 mm, 26 pocillos
1
58,20
Peines, PC, ajustables en altura 1,0 mm, 51 pocillos
1
78,00
Peines, PC, ajustables en altura 2,0 mm, 51 pocillos
1
78,00
Peines, PC, ajustables en altura 1,0 mm, 102 pocillos
1
96,50
Peines, PC, ajustables en altura 2,0 mm, 102 pocillos
1
96,50
Accesorios
Descripción
Env Referencia
Bandeja de gel transparente al UV de 260×140 mm
1
41,30
Bandeja de gel transparente al UV de 260×260 mm
1
65,30
Bandeja de gel transparente al UV de 260×400 mm
1
81,00
Sistemas horizontales de geles para cribado de alto rendimiento (HTS)
C.B.S. Scientific
Sistemas de electroforesis en gel horizontal grande, Owl A2 y A5
Estos sistemas de screening de alto rendimiento sumergibles están diseñados para hacer
screening rápido de muestras de placas microtiter. Las aplicaciones incluyen el screening de
productos de clonación, fragmentos de restricción, oligonucleótidos sintéticos o productos de
PCR. Las tres unidades incluyen una bandeja de gel de 260 mm de ancho y una selección de
longitudes de gel de 140 mm, 260 mm y 400 mm.
Thermo Scientific
• El formato de microplaca permite el uso de pipetas multicanal para logar precisión y rapidez
• Los deflectores cónicos simplifica el montaje del gel
• La configuración de la bandeja del gel permite el desarrollo de un único gel o varios geles
cortos simultáneamente
• Las bandejas de los geles están fabricadas de material acrílico transparente UV para poder
visualizar directamente la tinción con bromuro de etidio y tienen un grosor de 6 mm que evita
la distorsión por calor durante la aplicación de la agarosa caliente
• Los puertos de recirculación de tampón permiten mantener el pH y la fuerza iónica
uniformes y reduce la frecuencia del cambio de tampón necesaria durante procesos largos
de desarrollo del gel
• Se dispone de una amplia variedad de peines de policarbonato de alturas ajustables en
diversos grosores y todos con separación de formato de microplaca
El sistema de gel horizontal Owl A2 es un sistema sencillo, cómodo y rápido para el análisis
detallado de DNA/RNA en varias muestras. Está disponible con o sin puertos de intercambio
de tampón.
Información para pedidos:
Cada unidad incluye la unidad de base, tapa de seguridad con
cables de alimentación acoplados, bandeja de gel transparente a UV y cuatro peines (2 de
2,0 mm, para 26 muestras; 2 de 2,0 mm, para 51 muestras).
El sistema de geles grandes Owl A5 con recirculación integrado evita la formación de
gradientes de pH e iónicos para conseguir resultado reproducibles de alta resolución y
uniformes. El sistema Owl A5 resulta perfecto para desarrollos largos de geles, varios grupos
de muestras o geles de ARN. También suprime la migración irregular, la distorsión de bandas
o la disociación de moléculas de RNA glicosiladas dependientes del pH que puede tener lugar
al producirse el agotamiento iónico.
Todos los peines se pueden usar con una pipeta multicanal.
• Cada lado de la bandeja de gel transparente a UV se monta con un tope con juntas en los
extremos, lo que proporciona un sellado hermético sin necesidad de cinta adhesiva
• El sistema de nivelación en tres puntos garantiza la formación de una superficie plana
• Las ranuras para los peines en la bandeja del gel están situadas para permitir desarrollar 2, 3 o 4 grupos de muestras de longitudes
equivalentes en el mismo gel
• Los peines compatibles con pipetas multicanal aceleran la transferencia de muestras y reduce la posibilidad de error en el orden de las
muestras
1...,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,...2158
Powered by FlippingBook