VWR International - page 2018
Ciencias de la vida
Electroforesis - Sistemas de gel horizontal
732.11
Descripción
Env Referencia
Bandeja de gel para MGU-402T, 2 ranuras
1
24,30
Bandeja de gel para MGU-502T, 2 ranuras
1
32,80
Bandeja de gel para MGU-602T, 4 ranuras
1
41,30
Bandeja de gel
Descripción
Env Referencia
Sistema de gel horizontal, 140×200 mm
1
704,00
Sistema de gel horizontal, 200×200 mm
1
780,00
Sistema de gel horizontal, 200×300 mm
1
813,00
Sistema de gel horizontal, 200×400 mm
1
977,00
C.B.S. Scientific
Peines, policarbonato
Descripción
Env Referencia
Peines, PC, para 140 mm de ancho, 1,0 mm, 10 pocillos
1
54,00
Peines, PC, para 140 mm de ancho, 1,5 mm, 10 pocillos
1
54,00
Peines, PC, para 140 mm de ancho, 1,0 mm, 20 pocillos
1
54,00
Peines, PC, para 140 mm de ancho, 1,5 mm, 20 pocillos
1
54,00
Peines, PC, para 140 mm de ancho, 1,0 mm, 27 pocillos*
1
54,00
Peines, PC, para 140 mm de ancho, 1,5 mm, 27 pocillos*
1
54,00
Peines, PC, para 200 mm de ancho, 1,0 mm, 20 pocillos*
1
54,00
Peines, PC, para 200 mm de ancho, 2,0 mm, 20 pocillos*
1
54,00
Peines, PC, para 200 mm de ancho, 1,0 mm, 30 pocillos
1
62,60
Peines, PC, para 200 mm de ancho, 2,0 mm, 30 pocillos
1
62,60
Peines, PC, para 200 mm de ancho, 1,0 mm, 40 pocillos*
1
71,10
Peines, PC, para 200 mm de ancho, 2,0 mm, 40 pocillos*
1
71,10
Bandeja de gel para las cubetas de CBS Scientific Mini y Midi
Accesorios
Descripción
Env Referencia
Espátula para geles de 140×200 mm
1
25,70
Espátula para geles de 200×200 mm
1
25,70
Espátula para geles de 200×300 mm
1
29,80
Espátula para geles de 200×400 mm
1
32,80
Bandeja de gel transparente al UV de 140×200 mm
1
56,80
Bandeja de gel transparente al UV de 200×200 mm
1
56,80
Bandeja de gel transparente al UV de 200×300 mm
1
65,30
Bandeja de gel transparente al UV de 200×400 mm
1
73,90
Sistemas de Electroforesis en Gel Horizontal
C.B.S. Scientific
Sistemas horizontales disponibles para cuatro tamaños diferentes de gel. Aplicaciones:
separación e identificación de clones, fragmentos de restricción, productos PCR y
oligonucleótidos sintéticos.
• Con chapas deflectoras cónicas
• La bandeja de gel puede utilizarse para análisis simples o múltiples de manera simultánea
• Las bandejas de gel están fabricadas en acrílico transparente al UV y tienen un grosor de 6
mm para evitar la deformación por calor durante la aplicación de agarosa caliente. Tienen
anclas que impiden que el gel flote en el buffer durante la electroforesis
• Los orificios para circulación de buffer permiten trabajar con un valor uniforme de pH y una
resistencia iónica invariable y reducen la necesidad de recambio del buffer
• Hay disponible una gran variedad de peines de policarbonato de diferentes grosores,
incluyendo peines para la carga con pipetas multicanal
Información para pedidos:
Cada unidad incluye una cámara de refrigeración, una bandeja
de gel UV transparente, 1 peine, una tapa de seguridad con cables de alimentación acoplados
y electrodos de platino. Especifique el peine que desee al hacer el pedido.
* Adecuado para pipetas multicanal
1...,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,...2158
Powered by FlippingBook