VWR International - page 2020
Ciencias de la vida
Electroforesis - Sistemas de gel horizontal
732.13
Modelo
Owl D3-14
Owl A6
Tamaño del gel, An × L (mm)
230×140
230×250
Dimensiones unidad, An × L × Al (mm)
300×270×110
350×380×110
Volumen de tampón (ml)
800
3000
Descripción
Env Referencia
Sistema de gel grande horizontal A2
1
875,00
Sistema de gel grande horizontal Owl A2 con conexiones de circulación de tampón
1
1080,00
Sistema de gel grande horizontal Owl A5 con sistema de circulación integrada
1
1150,00
Modelo
Descripción
Env Referencia
Owl D3-14
Mini sistema de gel horizontal extra ancho
1
1160,00
Owl A6
Mini sistema de gel horizontal extra ancho
1
1040,00
Peines
Descripción
Env Referencia
Peines 1,0 mm, 8 pocillos
1
76,50
Peines 1,5 mm, 8 pocillos
1
73,80
Peines 1,5 mm, 12 pocillos
1
74,30
Peines 1,5 mm, 16 pocillos
1
74,30
Peines 1,5 mm, 20 pocillos
1
74,30
Peines 1,5 mm, 24 pocillos
1
50,20
Peines 1,5 mm, 28 pocillos
1
76,50
Peines 1,5 mm, 32 pocillos
1
73,80
Peines 1,0 mm, 36 pocillos
1
51,70
Peines 1,5 mm, 36 pocillos
1
68,00
Peines, formato microtiter 1,0 mm, 21 pocillos*
1
76,50
Peines, formato microtiter 1,5 mm, 21 pocillos*
1
66,00
Peines, formato microtiter 1,0 mm, 42 pocillos*
1
57,50
Peines, formato microtiter 1,5 mm, 42 pocillos*
1
62,40
Peine, carga rápida, 1,5 mm, 18 pocillos*
1
74,30
Peine, prep. 1,5 mm, 2 pocillos
1
86,20
Placa terminal
1
70,40
Mini sistemas de electroforesis horizontales extra anchos, Owl D3-14 y A6
Accesorios
Descripción
Env Referencia
Placas de depósito de gel de repuesto, 2 unidades
2
74,30
Juntas de repuesto, 2 unidades
2
22,70
Bandeja de gel transparente al UV con placas impermeabilizadas
1
201,00
Bandeja de gel UVT multi-carga con 12 peines
1
863,00
Bandeja UVT multi-carga con 24 peines
1
1190,00
Bandeja UVT multi-carga con "gasketed end gates" y 24 "slots"
1
345,00
Thermo Scientific
Los sistemas de gel Owl D3-14 y A6 Wide ofrecen una forma sencilla, práctica y rápida de
cribar diversas muestras en un único gel de agarosa. Perfectos para el cribado de muestras
PCR, preparaciones plasmídicas, asignación de restricciones y clonación.
• Es posible procesar entre 25 y 200 muestras de forma simultánea en un gel, produciendo
patrones de estratificación visiblemente rectos, sin efecto de curvado
• La carga de muestras se mejora en gran medida al utilizar peines de formato MicroWell,
específicamente desarrollados para utilizarse con el sistema
• Las muestras se pueden cargar directamente a partir de una placa de 96 pocillos, 8 o 12 de
cada vez al utilizar peines MicroWell y una pipeta multicanal, lo que acelera la transferencia
y reduce el riesgo de error en el orden de las muestras
Información para pedidos:
Cada sistema incluye una cámara de tampón, tapa SuperSafe con cables de alimentación conectados, bandeja
de gel transparente a UV con juntas, colador externo y cuatro peines (Owl D3-14: 50 micropocillos, 1,5 mm de grosor, Owl A6: 2 unidades de
25 micropocillos y 2 unidades de 50 micropocillos, 1,5 mm de grosor).
Información de suministro:
Cada sistema incluye la cámara de tampón con base de nivelación en tres puntos, tapa SuperSafe con cables
de alimentación acoplados, bandeja de gel transparente a UV EasyCast con topes en los extremos y tres peines (1,5 mm de grosor de 16, 24
y 36 pocillos).
* Óptimo para el uso de pipeta multicanal
1...,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,...2158
Powered by FlippingBook