VWR International - page 2017
Tel: 902 222 897
Fax: 902 430 657
Email:
Web:
732.10
Ciencias de la vida
Electroforesis - Sistemas de gel horizontal
Descripción
Env Referencia
MGU-402T, sistema Midi gel, 105×110 mm, azul
1
475,00
MGU-402T, sistema Midi gel, 105×110 mm, con tapa "flip-lid", azul
1
566,00
MGU-402T, sistema Midi gel, 105×110 mm, verde
1
475,00
MGU-402T, sistema Midi gel, 105×110 mm, violeta
1
475,00
MGU-402T, sistema Midi gel, 105×110 mm, rosa
1
475,00
MGU-402T, sistema Midi gel, 105×110 mm, amarillo
1
475,00
MGU-502T, sistema Midi gel, 140×110 mm, azul
1
532,00
MGU-502T, sistema Midi gel, 140×110 mm, con tapa "flip-lid", azul
1
631,00
MGU-502T, sistema Midi gel, 140×110 mm, verde
1
532,00
MGU-502T, sistema Midi gel, 140×110 mm, violeta
1
532,00
MGU-502T, sistema Midi gel, 140×110 mm, rosa
1
532,00
MGU-502T, sistema Midi gel, 140×110 mm, amarillo
1
532,00
MGU-602T, sistema Midi gel, 140×160 mm, azul
1
546,00
MGU-602T, sistema Midi gel, 140×160 mm, con tapa "flip-lid", azul
1
652,00
MGU-602T, sistema Midi gel, 140×160 mm, verde
1
546,00
MGU-602T, sistema Midi gel, 140×160 mm, violeta
1
546,00
MGU-602T, sistema Midi gel, 140×160 mm, rosa
1
546,00
MGU-602T, sistema Midi gel, 140×160 mm, amarillo
1
546,00
Peines, policarbonato
Descripción
Env Referencia
Peines, PC, para 105 mm de ancho, 1,0 mm, 5 pocillos
1
41,30
Peines, PC, para 105 mm de ancho, 1,0 mm, 12 pocillos
1
41,30
Peines, PC, para 105 mm de ancho, 1,0 mm, 18 pocillos
1
41,30
Peines, PC, para 105 mm de ancho, 1,5 mm, 12 pocillos
1
41,30
Peines, PC, para 105 mm de ancho, 1,5 mm, 18 pocillos
1
41,30
Peines, PC, para 140 mm de ancho, 1,0 mm, 10 pocillos
1
54,00
Peines, PC, para 140 mm de ancho, 1,0 mm, 20 pocillos
1
54,00
Peines, PC, para 140 mm de ancho, 1,0 mm, 27 pocillos*
1
54,00
Peines, PC, para 140 mm de ancho, 1,5 mm, 10 pocillos
1
54,00
Peines, PC, para 140 mm de ancho, 1,5 mm, 20 pocillos
1
54,00
Peines, PC, para 140 mm de ancho, 1,5 mm, 27 pocillos*
1
54,00
Peines, PC, para 140 mm de ancho, 2,0 mm, 10 pocillos
1
54,00
Peines, PC, para 140 mm de ancho, 2,0 mm, 20 pocillos
1
54,00
Peines, PC, para 140 mm de ancho, 2,0 mm, 27 pocillos*
1
54,00
Accesorios
Descripción
Env Referencia
Bandeja para gel de 105x110 mm, 1 gel
1
62,60
Bandeja para gel de 105x110 mm, 2 geles
1
89,40
Bandeja para gel de 140x110 mm, 1 gel
1
73,90
Bandeja para gel de 140x110 mm, 2 geles
1
130,00
Bandeja para gel de 140x160 mm, 1 gel
1
73,90
Bandeja para gel de 140x160 mm, 2 geles
1
130,00
Sistemas de electroforesis "Serie Midi"
C.B.S. Scientific
Sistemas de gel horizontal serie Midi. Hay disponibles tres prácticos tamaños entre el tamaño
estándar y el tamaño mini de gel. La capa de gel de grosor mínimo, permite realizar un
"Screening" rápido de las muestras. Hay disponibles modelos especiales con codificación por
color y tapas de seguridad abatibles ("flip-lid").
• Para tres dimensiones de gel diferentes: 105×110 mm, 140×110 mm y 140×160 mm
• Chapas deflectoras cónicas que facilitan el montaje de gel
• Amplia gama de peines de policarbonato, que incluye peines adecuados para la carga con
pipetas multicanal
• Las bandejas de gel transparentes al UV permiten análisis simples o múltiples de forma
simultánea. Tienen un grosor de 6 mm para evitar la deformación por calor durante la
aplicación de agarosa caliente
• Las unidades codificadas por color se pueden utilizar para identificar el uso por un
laboratorio en particular o para un fin especial
Información para pedidos:
incluye bandeja de gel transparente al UV, chapas deflectoras
cónicas, tapa de seguridad con cables, electrodos de platino y un peine de 1,0 mm para 12
muestras.
* Adecuado para pipetas multicanal
1...,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016 2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,...2158
Powered by FlippingBook