VWR International - page 2015
Tel: 902 222 897
Fax: 902 430 657
Email:
Web:
732.8
Ciencias de la vida
Electroforesis - Sistemas de gel horizontal
Volumen de tampón (ml)
250
Capacidad
1 gel grande (12,5×13 cm), 2 geles pequeños (12,5×6 cm) o 4 microgeles (6×6 cm).
Voltaje de entrada (V)
Universal, 100 - 240 V ca, 50/60 Hz
Potencia máx. (W)
45
Memoria
Últimos parámetros guardados en memoria.
Rango/incrementos de corriente de salida (mA)
10 - 400
Voltaje de salida (V)
10 - 150
Seguridad
Microsensor (efecto Hall) en la fuente de alimentación, desconexión de la salida al quitar la tapa de
seguridad, transición automática y detección de ausencia de carga y cambio de carga.
Capacidad para muestras
112 muestras (4 peines).
Tanque An×P×Al (mm)
183×164×560
Temporizador
Funcionamiento durante un máximo de 99 horas, 59 minutos o continuo, alarma acústica al final del
proceso.
Dimensiones unidad, An × L × Al (mm)
245×170×620
Descripción
Env Referencia
Sistema de electroforesis Mini Gell II de VWR completo, conector EU
1
591,00
Peines para shiroGEL horizontal
Descripción
Env Referencia
Peine, 18 pocillos, 1,0 mm de grosor para bandeja de gel de 15 cm*
1
44,40
Peine, 18 pocillos, 1,5 mm de grosor para bandeja de gel de 15 cm*
1
44,40
Peine, 20 pocillos, 0,75 mm de grosor para bandeja de gel de 15 cm
1
44,40
Peine, 20 pocillos, 1,0 mm de grosor para bandeja de gel de 15 cm
1
44,40
Peine, 20 pocillos, 1,5 mm de grosor para bandeja de gel de 15 cm
1
44,40
Peine, 20 pocillos, 2,0 mm de grosor para bandeja de gel de 15 cm
1
44,40
Peine, 28 pocillos, 0,75 mm de grosor para bandeja de gel de 15 cm*
1
44,40
Peine, 28 pocillos, 1,0 mm de grosor para bandeja de gel de 15 cm*
1
44,40
Peine, 28 pocillos, 1,5 mm de grosor para bandeja de gel de 15 cm*
1
44,40
Peine, 30 pocillos, 1,0 mm de grosor para bandeja de gel de 15 cm*
1
44,40
Peine, 30 pocillos, 1,5 mm de grosor para bandeja de gel de 15 cm*
1
44,40
Peine, 35 pocillos, 1,5 mm de grosor para bandeja de gel de 15 cm
1
44,40
Peines
Descripción
Env Referencia
Peine para geles, 14/28 púas (1 mm), reversible, juego de 2
2
40,90
Peine para geles, 5/8 púas (1 mm), reversible, juego de 2
2
34,40
Accesorios para shiroGEL horizontal
Descripción
Env Referencia
Bandeja de gel transparente a UV para shiroGEL Mini 10
1
38,60
Bandeja de gel transparente a UV para shiroGEL Midi Plus 10
1
57,30
Bandeja de gel transparente a UV para shiroGEL Midi Plus 15
1
57,20
Soporte de montaje para bandeja de gel de 7 cm
2
38,60
Soporte de montaje para bandeja de gel de 15 cm
2
57,50
Sistema de electroforesis, Mini Gel II
Mini Gel II es un sistema de electroforesis completo que incluye todos los
componentes necesarios para montar y correr geles en horizontal (bandejas de gel,
peines, soporte de montaje, cubeta de electroforesis y fuente de alimentación digital).
• Cubeta de electroforesis y bandejas de gel moldeadas a prueba de fugas para un
uso prolongado, y tapa con sistema de ventilación para disipar el calor durante la
electroforesis
• Fuente de alimentación fácilmente desconectable para facilitar la limpieza de la
cubeta
• Teclas de modo y flechas en el teclado de membrana para una sencilla
programación, con todos los parámetros mostrados en una amplia pantalla digital
• Juegos de montaje diseñados para montar los geles sin necesidad de usar cinta
adhesiva o espaciadores y bandejas de montaje con varias ranuras para sujetar los
peines
• Electrodos guardados en casetes para protegerlos de posibles daños
Información para pedidos:
se suministra con cubeta de electroforesis, fuente de alimentación de conexión directa y juego de montaje de
geles estándar. El juego de montaje estándar incluye 1 bandeja de gel de 12,5×13 cm, 2 bandejas de gel de 12,5×6 cm, 4 peines de 14/28
púas de 1 mm y un soporte de montaje. El set de montaje opcional incluye 4 bandejas de gel transparentes a UV de 6×6 cm cada una, 2
peines de 5/8 púas de 1 mm y un soporte de montaje.
*Compatible con pipetas multicanal
1...,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014 2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,...2158
Powered by FlippingBook