VWR International - page 2014
Ciencias de la vida
Electroforesis - Sistemas de gel horizontal
732.7
Modelo
Mini 10
Midi Plus 10
Midi Plus 15
Volumen de tampón (ml)
225
300
500
Tamaño del gel, An × L (mm)
70×100
150×100
150×150
Capacidad para muestras
64
140
210
Dimensiones unidad, An × L × Al (mm)
90×210×90
175×265×90
175×265×90
Descripción
Env Referencia
Bandeja de montaje de gel para kuroGEL Maxi Plus 25, 25×30 cm
1
158,00
Sellador de montaje con juntas de silicona incorporadas para bandeja de montaje kuroGEL Maxi Plus 25
2
48,10
Tope para montaje Super-Seals para bandeja de montaje kuroGEL Maxi 20
2
36,90
Tiras de carga de colores para kuroGEL Maxi Plus 25
12
27,00
Espátula para transferir geles de 25 cm de ancho
1
43,10
Descripción
Env Referencia
Unidad de gel horizontal, 7×10 cm, shiroGEL Mini 10
1
253,00
Unidad de gel horizontal, 15×10 cm, shiroGEL Midi Plus 10
1
316,00
Unidad de gel horizontal, 15×15 cm, shiroGEL Midi Plus 15
1
361,00
Peines para shiroGEL horizontal
Descripción
Env Referencia
Peine, 5 pocillos, 1,5 mm de grosor para bandeja de gel de 7 cm
1
35,40
Peine, 8 pocillos, 1,0 mm de grosor para bandeja de gel de 7 cm
1
34,20
Peine, 10 pocillos, 1,5 mm de grosor para bandeja de gel de 7 cm
1
35,40
Peine, 12 pocillos, 1,0 mm de grosor para bandeja de gel de 7 cm*
1
35,40
Peine, 12 pocillos, 1,5 mm de grosor para bandeja de gel de 7 cm*
1
35,60
Peine, 16 pocillos, 1,0 mm de grosor para bandeja de gel de 7 cm
1
35,40
Peine, 16 pocillos, 1,5 mm de grosor para bandeja de gel de 7 cm
1
35,40
Peine, 8 pocillos, 1,0 mm de grosor para bandeja de gel de 15 cm
1
44,40
Peine, 8 pocillos, 1,5 mm de grosor para bandeja de gel de 15 cm
1
44,40
Peine, 10 pocillos, 1,0 mm de grosor para bandeja de gel de 15 cm
1
44,40
Peine, 10 pocillos, 1,5 mm de grosor para bandeja de gel de 15 cm
1
44,40
Peine, 12 pocillos, 1,0 mm de grosor para bandeja de gel de 15 cm
1
44,40
Peine, 12 pocillos, 1,5 mm de grosor para bandeja de gel de 15 cm
1
44,40
Peine, 14 pocillos, 1,0 mm de grosor para bandeja de gel de 15 cm*
1
44,40
Peine, 14 pocillos, 1,5 mm de grosor para bandeja de gel de 15 cm*
1
44,40
Peine, 14 pocillos, 2,0 mm de grosor para bandeja de gel de 15 cm*
1
44,40
Peine, 16 pocillos, 1,0 mm de grosor para bandeja de gel de 15 cm
1
44,40
Peine, 16 pocillos, 1,0 mm de grosor para bandeja de gel de 15 cm*
1
44,40
Peine, 16 pocillos, 1,5 mm de grosor para bandeja de gel de 15 cm*
1
44,40
Peine, 16 pocillos, 2,0 mm de grosor para bandeja de gel de 15 cm*
1
44,40
Sistemas de electroforesis horizontal, shiroGEL
Diseñados para que sean fáciles de usar y garantizar un funcionamiento seguro, los
sistemas de electroforesis horizontal shiroGEL y sus accesorios son muy resistentes
para el uso diario. Las cajas y las bandejas de gel son herméticas y están moldeadas
con material acrílico grueso. Las bandejas de gel transparentes a UV facilitan la
visualización de las muestras. Los casetes protegen los electrodos y facilitan su
sustitución. El montaje de geles es muy sencillo con los selladores de montaje de
goma de larga duración. Ranuras en los laterales de las bandejas para facilitar la
colocación de los peines. El diseño en dos piezas de los peines proporciona un ajuste
vertical que permite al usuario controlar la profundidad del pocillo. Los peines que se
suministran con los sistemas tienen 1,5 mm de grosor. También hay disponibles
peines compatibles con pipetas multicanal y diferentes grosores. La tapa de la cubeta "EasyLift" se puede quitar fácilmente usando
las dos pestañas laterales y las almohadillas de presión. La tapa tiene forma abombada para evitar que la condensación gotee sobre
el gel y, además, está rodeada por un anillo de goteo para ayudar a recuperar el condensado y mantener la concentración del
tampón.
• Estructura moldeada y duradera
• Selladores de goma para montar el gel sin necesidad de cinta adhesiva
• Tapa de seguridad "EasyLift" con sistema de recaptación de tampón para mantener la concentración del tampón
Información para pedidos:
El sistema completo, que incluye bandeja para gel transparente a UV, se suministra con cubeta, tapa, electrodos
y peines de 1,5 mm de grosor.
Accesorios para kuroGEL Maxi Plus 25
Opciones de montaje:
selladores de montaje con juntas de silicona incorporadas para sellar correctamente la bandeja sin necesidad de usar
cinta (la junta de silicona debe estar orientada hacia afuera). Los sistemas Super-Seals de 25 cm de largo ofrecen una versatilidad total para
el montaje, lo que permite adaptar la longitud del gel a las necesidades de cada usuario.
Tiras de carga de colores (opcional)
para facilitar la visualización durante la carga del gel. Disponibles en tres colores distintos para facilitar
la visualización de las muestras mezcladas con tintes tales como el bromofenol y el xileno cianol. Las tiras de colores tiene un forro adhesivo
para poder colocarlas y retirarlas fácilmente en cada aplicación.
Espátulas para geles (opcionales)
son perfectas para transferir geles de manera segura y sencilla de las cubetas de tinción o decoloración
a un transiluminador o una superficie similar.
1...,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,...2158
Powered by FlippingBook