VWR International - page 2013
Tel: 902 222 897
Fax: 902 430 657
Email:
Web:
732.6
Ciencias de la vida
Electroforesis - Sistemas de gel horizontal
Volumen de tampón (ml)
3000
Tamaño del gel, An × L (mm)
250×300
Capacidad para muestras
624
Dimensiones unidad, An × L × Al (mm)
330×560×90
Tensión de servicio recomendada (V)
150 - 200
Salida de potencia, conectores (Ø mm)
4
Descripción
Env Referencia
Unidad de gel horizontal, kuroGEL Maxi Plus 25, 25×30 cm
1
813,00
Descripción
Env Referencia
Peine, 40 pocillos de muestra, 1,5 mm, para kuroGEL Maxi 20*
1
33,60
Peine, 16 pocillos de muestra, 2,0 mm, para kuroGEL Maxi 20
1
33,70
Peine, 20 pocillos de muestra, 2,0 mm, para kuroGEL Maxi 20*
1
33,30
Peine, 28 pocillos de muestra, 2,0 mm, para kuroGEL Maxi 20
1
33,70
Peine, 40 pocillos de muestra, 2,0 mm, para kuroGEL Maxi 20*
1
34,10
Descripción
Env Referencia
Peine, 26 pocillos de muestra, 1,0 mm, para kuroGEL Maxi Plus 25*
1
49,00
Peine, 52 pocillos de muestra, 1,0 mm, para kuroGEL Maxi Plus 25*
1
48,60
Peine, 26 pocillos de muestra, 1,5 mm, para kuroGEL Maxi Plus 25*
1
49,00
Peine, 52 pocillos de muestra, 1,5 mm, para kuroGEL Maxi Plus 25*
1
48,60
Peine, 26 pocillos de muestra, 2,0 mm, para kuroGEL Maxi Plus 25*
1
49,00
Peine, 52 pocillos de muestra, 2,0 mm, para kuroGEL Maxi Plus 25*
1
49,00
Descripción
Env Referencia
Bandeja de montaje de gel para kuroGEL Maxi 20, 20×20 cm
1
118,00
Sellador de montaje con juntas de silicona incorporadas para bandeja de montaje kuroGEL Maxi 20
2
40,50
Tope para montaje Super-Seals para bandeja de montaje kuroGEL Maxi 20
2
30,80
Tiras de carga de colores para kuroGEL Maxi 20
12
17,00
Espátula para transferir geles de 20 cm de ancho
1
40,70
kuroGEL Maxi Plus 25 horizontal
La unidad de electroforesis en gel horizontal kuroGEL Maxi-Plus 25 es perfecta para los
análisis de ácidos nucleicos de alto rendimiento. Bandeja de gel de tamaño grande, 25×30
cm. Perfecta para técnicas de alto rendimiento, como la tipificación de HLA y el cribado de
productos de PCR.
• Peines compatibles con pipetas multicanal con un rendimiento máximo de 52 muestras, lo
que permite cargar de forma rápida y sencilla las muestras de los termocicladores de 96 y
384 pocillos
• Los conductos de recirculación de tampón se pueden conectar a una bomba peristáltica
para facilitar la recirculación del tampón durante la electroforesis, mantener el pH del tampón
y evitar que se forme un gradiente iónico
• Tiras de carga de colores para facilitar la identificación de los pocillos durante la carga
• Bandeja de montaje de acrílico transparente a UV para poder manipular el gel en el
transiluminador y reducir el riesgo de exposición al bromuro de etidio
• Asas laterales para un transporte fácil y seguro en el laboratorio
Información para pedidos:
cubeta de electroforesis suministrada con bandeja de montaje desmontable, 6×1,0 mm de grosor, 16 peines de
muestra, tiras de carga de colores y conductos de recirculación de tampón.
Peines para kuroGEL Maxi Plus 25
Los peines tienen distintos colores y alturas ajustables para tener un perfecto control del volumen de carga y de la profundidad de los pocillos
hasta un máximo de 624 muestras. Doce posiciones de peine a intervalos de 2 cm a lo largo de la bandeja para separar varias muestras con
rapidez y alto rendimiento.
Ranuras para peines: 12. Grosor del peine: 1,0, 1,5 y 2,0 mm. Rendimiento del peine: 26 - 52 muestras.
*Compatible con pipetas multicanal
*Compatible con pipetas multicanal
Accesorios para kuroGEL Maxi 20
Opciones de montaje:
selladores de montaje con juntas de silicona incorporadas para sellar correctamente la bandeja sin necesidad de usar
cinta (la junta de silicona debe estar orientada hacia afuera). Los sistemas Super-Seals de 20 cm de largo ofrecen una versatilidad total para
el montaje, lo que permite adaptar la longitud del gel a las necesidades de cada usuario.
Tiras de carga de colores (opcional)
para facilitar la visualización durante la carga del gel. Disponibles en 3 colores distintos para facilitar la
visualización de las muestras mezcladas con tintes tales como el bromofenol y el xilencianol. Las tiras de colores tiene un forro adhesivo para
poder colocarlas y retirarlas fácilmente en cada aplicación.
Espátulas para geles (opcionales)
son perfectas para transferir geles de manera segura y sencilla de las cubetas de tinción o decoloración
a un transiluminador o una superficie similar.
1...,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,...2158
Powered by FlippingBook