VWR International - page 2011
Tel: 902 222 897
Fax: 902 430 657
Email:
Web:
732.4
Ciencias de la vida
Electroforesis - Sistemas de gel horizontal
Volumen de tampón (ml)
1200
Tamaño del gel, An × L (mm)
150×150
Capacidad para muestras
120
Dimensiones unidad, An × L × Al (mm)
215×335×70
Tensión de servicio recomendada (V)
100 - 125
Salida de potencia, conectores (Ø mm)
4
Descripción
Env Referencia
Unidad de gel horizontal, kuroGEL Midi Plus 15, 15×15 cm
1
460,00
Descripción
Env Referencia
Peine, 10 pocillos de muestra, 1,0 mm, para kuroGEL Midi Plus 15
1
30,80
Peine, 15 pocillos de muestra, 1,0 mm, para kuroGEL Midi Plus 15
1
30,80
Peine, 16 pocillos de muestra, 1,0 mm, para kuroGEL Midi Plus 15*
1
30,50
Peine, 20 pocillos de muestra, 1,0 mm, para kuroGEL Midi Plus 15
1
30,80
Peine, 25 pocillos de muestra, 1,0 mm, para kuroGEL Midi Plus 15
1
30,50
Peine, 30 pocillos de muestra, 1,0 mm, para kuroGEL Midi Plus 15*
1
30,50
Peine, 10 pocillos de muestra, 1,5 mm, para kuroGEL Midi Plus 15
1
30,80
Peine, 15 pocillos de muestra, 1,5 mm, para kuroGEL Midi Plus 15
1
30,80
Peine, 16 pocillos de muestra, 1,5 mm, para kuroGEL Maxi Plus 15*
1
30,50
Peine, 20 pocillos de muestra, 1,5 mm, para kuroGEL Midi Plus 15
1
30,80
Peine, 25 pocillos de muestra, 1,5 mm, para kuroGEL Midi Plus 15
1
30,50
Peine, 30 pocillos de muestra, 1,5 mm, para kuroGEL Midi Plus 15*
1
31,20
Peine, 10 pocillos de muestra, 2,0 mm, para kuroGEL Midi Plus 15
1
30,50
Descripción
Env Referencia
Bandeja de montaje de gel para kuroGEL Midi 13, 12,8×15 cm
1
59,20
Conductos de recirculación de tampón de electroforesis para kuroGEL Midi, Midi Plus, Maxi y Maxi Plus
2
21,50
Sellador de montaje de silicona para bandeja de montaje kuroGEL Midi 13
2
33,20
Tope para montaje Super Seals para bandeja de montaje kuroGEL Midi 13
2
22,60
Tiras de carga de colores para kuroGEL Midi 13
12
13,50
Base de montaje externa para bandejas de montaje de 3 geles para kuroGEL Midi 13
1
78,50
Espátula para transferir geles de 13 cm de ancho
1
35,00
kuroGEL Midi Plus 15 horizontal
La unidad de electroforesis en gel horizontal kuroGEL Midi Plus 15 ofrece las distintas
opciones de tamaño de peine y bandeja habituales más una serie de opciones de montaje
adicionales.
• Peines compatibles con pipetas multicanal con un rendimiento máximo de 30 muestras,
reducción del tiempo de carga del gel y peines preparatorios para aumentar la producción de
ácidos nucleicos con fines de clonación
• Los conductos de recirculación de tampón se pueden conectar a una bomba peristáltica
para facilitar la recirculación del tampón durante la electroforesis, mantener el pH del tampón
y evitar que se forme un gradiente iónico
• Tiras de carga de colores para facilitar la identificación de los pocillos durante la carga
• Bandeja de montaje de acrílico transparente a UV para poder manipular el gel en el transiluminador y reducir el riesgo de exposición al
bromuro de etidio
• Asas laterales para un transporte fácil y seguro en el laboratorio
Información para pedidos:
Cubeta de electroforesis suministrada con bandeja de montaje desmontable, 2×1,0 mm de grosor, peines para
16 muestras, tiras de carga de colores y conductos de recirculación de tampón.
Peines para kuroGEL Midi Plus 15
Los peines tienen distintos colores y alturas ajustables para tener un perfecto control del volumen de carga y de la profundidad de los pocillos
hasta un máximo de 120 muestras. Cuatro posiciones de peine a intervalos de 3,5 cm a lo largo de la bandeja para separar varias muestras
con mayor rapidez.
Ranuras para peines: 4. Grosor del peine: 1,0, 1,5 y 2,0 mm. Rendimiento del peine: 1 - 30 muestras.
Accesorios para kuroGEL Midi 13
Opciones de montaje en la cubeta:
si la bandeja de montaje se gira 90° en la dirección de la electroforesis, las juntas de silicona que
revisten la bandeja de montaje forman un sello hermético con las paredes internas de la cámara de migración. Los sistemas Super-Seals de
13 cm de longitud ofrecen una versatilidad total para el montaje, lo que permite adaptar la longitud del gel a las necesidades de cada usuario.
Opciones de montaje externo:
los selladores de montaje de silicona se introducen en las ranuras que hay en los extremos de la bandeja de
montaje para formar un sellado hermético. Las juntas de silicona asentadas en las ranuras de las bandejas de montaje forman un sellado
hermético con las paredes de la unidad de montaje, lo que permite montar 3 geles a la vez.
Tiras de carga de colores (opcional)
para facilitar la visualización durante la carga del gel. Disponibles en 3 colores distintos para facilitar la
visualización de las muestras mezcladas con tintes tales como el bromofenol y el xilencianol. Las tiras de colores tiene un forro adhesivo para
poder colocarlas y retirarlas fácilmente en cada aplicación.
Espátulas para geles (opcionales)
son perfectas para transferir geles de manera segura y sencilla de las cubetas de tinción o decoloración
a un transiluminador o una superficie similar.
1...,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,...2158
Powered by FlippingBook